Learn More
Phényltriéthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10751451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Aantal:
250 g
1 kg
Verpakking:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 780-69-8 | C12H20O3Si | 240.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 780-69-8
Moleculaire formule C12H20O3Si
Molecular Weight (g/mol) 240.37
MDL-nummer MFCD00009065
InChI Key JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem phenyltriethoxysilane, triethoxy phenyl silane, silane, triethoxyphenyl, triethoxyfenylsilan, silane, phenyltriethoxy, benzeneorthosiliconic acid, triethyl ester, phenyl triethoxysilane, benzene, triethoxysilyl, triethoxyfenylsilan czech, unii-qi310t2x15
PubChem CID 13075
IUPAC Name triéthoxy(phényl)silane
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1
Spécification
Chemische naam of materiaal Phenyltriethoxysilane
Naamnotitie 98%
Kleur Incolore
Dichtheid 0.9960g/mL
Kookpunt 235.0°C
Vlampunt 42°C
Infraroodspectrum Authentique
Assaypercentage 98%
Verpakking Flacon en verre
Lineaire formule C6H5Si(OC2H5)3
Brekingsindex 1.4594 to 1.4614
Aantal 1 kg
Beilstein 16, 911
Soortelijk gewicht 0.996
Oplosbaarheidsinformatie Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formulegewicht 240.38
Percent Purity 98%
Fysische vorm Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyltriethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.