Learn More
Chlorure de phénylacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
13.53€ - 136.68€
Identifiants chimiques
CAS | 103-80-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.59 |
Numéro MDL | MFCD00000729 |
Clé InChI | VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl |
CID PubChem | 7679 |
Nom IUPAC | 2-phenylacetyl chloride |
SMILES | ClC(=O)CC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10021470
|
Thermo Scientific Acros
130300050 |
5 g | N/A | ||||||
10143660
|
Thermo Scientific Acros
130301000 |
100 g |
44.52€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10479630
|
Thermo Scientific Acros
130305000 |
500 g |
136.68€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
103-80-0 | |
154.59 | |
VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N | |
7679 | |
ClC(=O)CC1=CC=CC=C1 |
C8H7ClO | |
MFCD00000729 | |
phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl | |
2-phenylacetyl chloride |
Spécification
Phenylacetyl chloride 98% | |
103-80-0 | |
94°C to 95°C (12 mmHg) | |
C8H7ClO | |
MFCD00000729 | |
Solubility in water: Reacts | |
ClC(=O)CC1=CC=CC=C1 | |
154.59 | |
154.6 |
98% | |
1.16 | |
102°C | |
1.532 to 1.533 | |
phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl | |
VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-phenylacetyl chloride | |
7679 |