Learn More
Chlorure de phénylacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10021470
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-80-0
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.59
Numéro MDL MFCD00000729
Clé InChI VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
CID PubChem 7679
Nom IUPAC 2-phenylacetyl chloride
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetyl chloride 98%
Note relative au nom 98%
Densité 1.16
Point d’ébullition 94°C to 95°C (12 mmHg)
Point d’éclair 102°C
Indice de réfraction 1.532 to 1.533
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: Reacts
Poids de la formule 154.6