Learn More
PDE6H Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | PDE6H |
---|---|
Concentration | 0.4 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16858204
|
Proteintech
18151-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16848204
|
Proteintech
18151-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Participates in processes of transmission and amplification of the visual signal. cGMP-PDEs are the effector molecules in G-protein-mediated phototransduction in vertebrate rods and cones.Spécification
PDE6H | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
P61249, Q13956 | |
114248, 5149, 78600 | |
PDE6H Fusion Protein Ag12847 | |
Primary | |
-20°C | |
PDE6H |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GMP PDE gamma, PDE6H, RCD3 | |
PDE6H | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |