Learn More
PDE6H Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 18151-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16858204
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Participates in processes of transmission and amplification of the visual signal. cGMP-PDEs are the effector molecules in G-protein-mediated phototransduction in vertebrate rods and cones.
Spécification
Spécification
PDE6H
Polyclonal
Unconjugated
PDE6H
GMP PDE gamma, PDE6H, RCD3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
114248, 5149, 78600
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P61249, Q13956
PDE6H
PDE6H Fusion Protein Ag12847
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat