Learn More
PCDHB12 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigeen PCDHB12
Concentratie 0.32 mg/mL
Toepassingen Western Blot
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Aantal Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Aantal Prix Quantité et disponibilité  
16832484
Afficher les documents
Proteintech
14020-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16822484
Afficher les documents
Proteintech
14020-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Potential calcium-dependent cell-adhesion protein. May be involved in the establishment and maintece of specific neuronal connections in the brain.
Spécification
Spécification
PCDHB12
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q9Y5F1
56124, 93883
PCDHB12 Fusion Protein Ag5135
Primary
-20°C
PCDHB12
0.32 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
PCDH beta 12, PCDH BETA12, PCDHB12, protocadherin beta 12
PCDHB12
IgG
Antigen Affinity Chromatography