Learn More
PCDHB12 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 14020-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16822484
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Potential calcium-dependent cell-adhesion protein. May be involved in the establishment and maintece of specific neuronal connections in the brain.
Spécification
Spécification
PCDHB12
Polyclonal
Unconjugated
PCDHB12
PCDH beta 12, PCDH BETA12, PCDHB12, protocadherin beta 12
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
56124, 93883
-20°C
Liquid
Western Blot
0.32 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9Y5F1
PCDHB12
PCDHB12 Fusion Protein Ag5135
150 μL