Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques PAL avec aiguille fixe à pointe conique 50 mm
Features Diamond Syringe Technology which results in improved solvent resistance, wide temperature ranges, and increased operational smoothness. SGE PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle are used for CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800 Autosamplers.
83.45€ - 137.00€
Spécification
Calibre d’aiguille | 26 G |
---|---|
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
Type de pointe d’aiguille | Cône |
À utiliser avec (équipement) | CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12937506
|
SGE™
002700 |
10 μl |
83.45€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16622602
|
SGE™
003700 |
25 μl |
137.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12997506
|
SGE™
005700 |
100 μl |
137.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12917516
|
SGE™
006700 |
250 μl |
128.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Improved solvent resistance
- Wide temperature ranges up to 150°C
- Increased operational smoothness
- Designed specifically for the PAL
- 22 gauge needles are 0.72 mm OD
- 23 gauge needles are 0.63 mm OD
- 26 gauge needles are 0.47 mm OD
- Accuracy and Reproducibility; ±1% (dispensed volume) (±2% for 0.5 μL syringes)
- Cone shaped (also known as point style AS for autosampler), are designed to withstand multi injection demands and improves septum lifetime when used with an autosampler
- Gas tight plunger, where applicable, is made of PTFE
Spécification
26 G | |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL |
Chromatographie en phase gazeuse | |
Cône | |
Fixe |