Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques PAL avec aiguille fixe à pointe conique 50 mm
Features Diamond Syringe Technology which results in improved solvent resistance, wide temperature ranges, and increased operational smoothness. SGE PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle are used for CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800 Autosamplers.
Marque:  SGE™ 006700
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12917516
  • 128.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Une meilleure résistance aux solvants
  • Large plage de températures, jusqu’à 150°C
  • Une régularité de fonctionnement accrue
  • Spécialement conçue pour PAL
  • Le dia. ext. des aiguilles de calibre 22 est égal à 0,72 mm
  • Le dia. ext. des aiguilles de calibre 23 est égal à 0,63 mm
  • Le dia. ext. des aiguilles de calibre 26 est égal à 0,47 mm
  • Précision et reproductibilité ; ± 1 % (volume distribué) (± 2 % pour les seringues 0,5 μl)
  • En forme de cône (également connu sous le nom de point de type AS pour l’échantillonneur automatique), est conçu pour résister aux exigences d’injection multiple et améliore la durée de vie du septum lorsqu’il est utilisé avec un échantillonneur automatique
  • Le piston étanche au gaz, le cas échéant, est en PTFE
Spécification
Spécification
Étanche au gaz
0,004 in
0,018 in
Chromatographie en phase gazeuse
Seringue pour échantillonneur automatique
Chaque
Cône
Fixe
26 G
0,11 mm
0,47 mm
1,96 in
250F-CTC-GT-5/0.47C
250 μl
CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales