Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Platinum pour sP-selectin de singe eBioscience™
Kit ELISA sandwich
694.00€ - 4305.00€
Spécification
Plage de dosage 0,8-50 U/ml
Sensibilité du dosage 1,3 U/ml
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15572097
Afficher les documents
Invitrogen™
BMS650-4TEN
10 x 96 tests
4305.00€
10 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15562097
Afficher les documents
Invitrogen™
BMS650-4
96 dosages
694.00€
96 tests
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Le test ELISA de P-sélectine (CD62) du singe permet de quantifier la P-sélectine du singe dans le sérum de babouin ou le milieu de culture cellulaire de singe.Le dosage reconnaîtra exclusivement la présence de P-Sélectine de singe naturelle et recombinante.Principe de la méthode Le test ELISA sandwich en phase solide pour la P-Sélectine de singe (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La P-sélectine (sélectine P, GMP-140, LECAM3, membre de la famille de type antigène CD62) est une glycoprotéine transmembranaire de 140 kDa de type 1, et est l’une des protéines les plus couramment étudiées qui régulent le roulement cellulaire. La P-sélectine est stockée dans les corps de cellules endothéliales de Weibel-Palade, ainsi que dans les granules de plaquettes. De là, elle peut être rapidement amenée à la surface cellulaire après exposition à la thrombine, à l’histamine, au complément 5a, aux ionophores Ca21 ou à l’adénosine diphosphate. La protéine P-sélectine se redistribue dans la membrane plasmique pendant lʼactivation plaquettaire et la dégradation et médie lʼinteraction des cellules endothéliales activées ou des plaquettes avec les leucocytes. La P-sélectine joue un rôle important dans les processus adhésifs entre les leucocytes et les cellules endothéliales, et elle est un récepteur dépendant du calcium qui se lie aux formes sialysées dʼantigènes glucidiques du groupe sanguin de Lewis présents sur les neutrophiles et les monocytes. La P-selectine est exprimée de façon constitutive dans lʼinflammation et contribue à lʼathérogenèse, à la thrombose et à la destruction des tissus. Cliniquement, la P-sélectine est utilisée pour distinguer la thrombocytopénie induite par lʼhéparine avec et sans thrombose.
Spécification
Spécification
0,8-50 U/ml
HRP
Sérum, Surnageant
ELISA
101009024, 102141875, 701277
10%
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
RUO
2°C à 8°C
Babouin, singe cynomolgus, singe rhésus
2 heures 30 min.
1,3 U/ml
Kit ELISA
Singe
Lecteur de microplaques colorimétriques
SELP
10
HRP
Sérum, 10 μl ; surnageant, 10 μl
Protéine membranaire des granulés 140, PADGEM, CD62P
1 heures 20 min
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche