Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Platinum pour sP-selectin de singe eBioscience™
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ BMS650-4
Includes:
- Sachet(s) en aluminium avec microplaques enduites d’anticorps monoclonal dirigé contre la sP-sélectine de singe
- Anticorps monoclonal anti-sP-sélectine de singe conjugué à la HRP
- Étalon de sP-sélectine de singe lyophilisé, 100,0 U/ml après reconstitution
- Diluant pour échantillon
- Concentré de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
- Concentré de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20)
- Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
- Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
- Colorant bleu
- Colorant vert
- Films adhésifs
Description
Le test ELISA de P-sélectine (CD62) du singe permet de quantifier la P-sélectine du singe dans le sérum de babouin ou le milieu de culture cellulaire de singe.Le dosage reconnaîtra exclusivement la présence de P-Sélectine de singe naturelle et recombinante.Principe de la méthode Le test ELISA sandwich en phase solide pour la P-Sélectine de singe (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La P-sélectine (sélectine P, GMP-140, LECAM3, membre de la famille de type antigène CD62) est une glycoprotéine transmembranaire de 140 kDa de type 1, et est l’une des protéines les plus couramment étudiées qui régulent le roulement cellulaire. La P-sélectine est stockée dans les corps de cellules endothéliales de Weibel-Palade, ainsi que dans les granules de plaquettes. De là, elle peut être rapidement amenée à la surface cellulaire après exposition à la thrombine, à l’histamine, au complément 5a, aux ionophores Ca21 ou à l’adénosine diphosphate. La protéine P-sélectine se redistribue dans la membrane plasmique pendant lʼactivation plaquettaire et la dégradation et médie lʼinteraction des cellules endothéliales activées ou des plaquettes avec les leucocytes. La P-sélectine joue un rôle important dans les processus adhésifs entre les leucocytes et les cellules endothéliales, et elle est un récepteur dépendant du calcium qui se lie aux formes sialysées dʼantigènes glucidiques du groupe sanguin de Lewis présents sur les neutrophiles et les monocytes. La P-selectine est exprimée de façon constitutive dans lʼinflammation et contribue à lʼathérogenèse, à la thrombose et à la destruction des tissus. Cliniquement, la P-sélectine est utilisée pour distinguer la thrombocytopénie induite par lʼhéparine avec et sans thrombose.
Spécification
0,8-50 U/ml | |
HRP | |
Sérum, Surnageant | |
ELISA | |
101009024, 102141875, 701277 | |
10% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
96 dosages | |
Sérum, 10 μl ; surnageant, 10 μl | |
Protéine membranaire des granulés 140, PADGEM, CD62P | |
1 heures 20 min |
1,3 U/ml | |
Kit ELISA | |
Singe | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
SELP | |
10 | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Babouin, Cynomolgus de singe, Rhesus de singe | |
2 heures 30 min. |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Usage exclusivement réservé à la recherche