Learn More
Thermo Scientific Chemicals Huile rouge O, coloration biologique
CAS: 1320-06-5 | C26H24N4O | 408.51 g/mol
42.50€ - 89.15€
Identifiants chimiques
CAS 1320-06-5
Formule moléculaire C26H24N4O
Poids moléculaire (g/mol) 408.51
Numéro MDL MFCD00003898
Clé InChI HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
Synonyme C.I. 26125, Solvent Red 27
CID PubChem 6046885
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15244664
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
189400250
25 g
42.50€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15254664
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
189401000
100 g
89.15€
100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1320-06-5
408.51
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
6046885
C26H24N4O
MFCD00003898
C.I. 26125, Solvent Red 27
CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
Spécification
Oil Red O
C26H24N4O
C.I. 26125, Solvent Red 27
CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
408.51
408.5
1320-06-5
MFCD00003898
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
(1Z)-1-[4[-[(2,5-diméthylphényl)diazényl]-2,5-diméthylphényl]hydrazinylidène]naphtalène-2-un
6046885