Learn More
Thermo Scientific Chemicals Huile rouge O, coloration biologique
CAS: 1320-06-5 | C26H24N4O | 408.51 g/mol
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 189401000
88.67 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Quantité 100 g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15254664
  • 89.15€ / 100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
1320-06-5
408.51
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
6046885
C26H24N4O
MFCD00003898
C.I. 26125, Solvent Red 27
CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
Spécification
Oil Red O
C26H24N4O
C.I. 26125, Solvent Red 27
CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
408.51
408.5
1320-06-5
MFCD00003898
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
(1Z)-1-(2-{4-[2-(2,5-diméthylphényl)diazen-1-yl]-2,5-diméthylphényl}hydrazin-1-ylidène)-1,2-dihydronaphtalène-2-one
6046885
100 g