Learn More
Chlorure d’octanoyl 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.40€ - 268.00€
Identifiants chimiques
CAS | 111-64-8 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00000766 |
Clé InChI | REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | capryloyl chloride, caprylyl chloride, n-octanoyl chloride, caprylic acid chloride, octanoic acid chloride, octanoic chloride, octanoylchloride, ccris 5990, caprylic chloride, octanoyl-chloride |
CID PubChem | 8124 |
Nom IUPAC | octanoyl chloride |
SMILES | CCCCCCCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10697092
|
Thermo Scientific Acros
129430050 |
5 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10607292
|
Thermo Scientific Acros
129431000 |
100 g | Flacon en verre |
38.25€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10489050
|
Thermo Scientific Acros
129435000 |
500 g | Flacon en verre |
129.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10249583
|
Thermo Scientific Acros
129430025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
268.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
111-64-8 | |
REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N | |
8124 | |
CCCCCCCC(=O)Cl |
MFCD00000766 | |
capryloyl chloride, caprylyl chloride, n-octanoyl chloride, caprylic acid chloride, octanoic acid chloride, octanoic chloride, octanoylchloride, ccris 5990, caprylic chloride, octanoyl-chloride | |
octanoyl chloride |
Spécification
Octanoyl chloride | |
1% max. | |
98.5 | |
0.9500g/mL | |
99% | |
CH3(CH2)6COCl | |
MFCD00000766 | |
capryloyl chloride, caprylyl chloride, n-octanoyl chloride, caprylic acid chloride, octanoic acid chloride, octanoic chloride, octanoylchloride, ccris 5990, caprylic chloride, octanoyl-chloride | |
CCCCCCCC(=O)Cl | |
162.657 | |
162.66 | |
Liquid |
99% | |
111-64-8 | |
100.0 | |
Authentic | |
C8H15ClO | |
1.4340 to 1.4360 (20°C, 589nm) | |
02, 348 | |
REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N | |
octanoyl chloride | |
8124 | |
≥98.5% |
Safety and Handling
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes serious eye damage.
Contact with water liberates toxic gas.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Store in a dry place. Store in a closed container.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-891-6
missing translation for 'rtecsNumber' : RH1570000
missing translation for 'tsca' : TSCA