Learn More
Chlorure d’octanoyl 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10697092 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-64-8
Numéro MDL MFCD00000766
Clé InChI REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme capryloyl chloride, caprylyl chloride, n-octanoyl chloride, caprylic acid chloride, octanoic acid chloride, octanoic chloride, octanoylchloride, ccris 5990, caprylic chloride, octanoyl-chloride
CID PubChem 8124
Nom IUPAC octanoyl chloride
SMILES CCCCCCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Octanoyl chloride
Note relative au nom 99%
Acidité 1% max.
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.9500g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H15ClO
Formule linéaire CH3(CH2)6COCl
Indice de réfraction 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Beilstein 02, 348
Poids moléculaire (g/mol) 162.657
Poids de la formule 162.66
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquid