Learn More
Masterflex™ Connecteur en Y en nylon
32.85€ - 54.60€
Spécification
Matériau Nylon
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Quantité d’emballage 10/boîte
Max. Operating Temperature (Metric) 121°C
Type de produit Connecteur en Y
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque À utiliser avec Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec Prix Quantité et disponibilité  
12394628
Afficher les documents
Masterflex™
30614-10
4,76mm
39.90€
10 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 26-09-2025
Ajouter au panier
12384628
Afficher les documents
Masterflex™
30614-06
3,17mm
32.85€
10 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 22-08-2025
Ajouter au panier
12304638
Afficher les documents
Masterflex™
30614-14
6,35mm
50.50€
10 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 08-10-2025
Ajouter au panier
12314638
Afficher les documents
Masterflex™
30614-18
9,52mm
54.60€
10 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 26-09-2025
Ajouter au panier
Description
Description
Spécification
Spécification
Nylon
10/boîte
Connecteur en Y
-46°C
121°C