Learn More
Masterflex™ Connecteur en Y en nylon
Marque: Masterflex™ 30614-14
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
6,35 mm | |
6,35mm | |
10/boîte | |
Connecteur en Y |
Nylon | |
-46°C | |
121°C |