Learn More
Masterflex™ Raccord fileté en nylon
Les raccords filetés permettent de réaliser un circuit de liquide permanent
25.40€ - 26.05€
Spécification
Description | Connecteur NPT(M) |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | Nylon |
Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène |
Couleur | Translucide |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11741104
|
Masterflex™
30623-25 |
1/8 po |
26.05€
6 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11835372
|
Masterflex™
30629-02 |
1/2 po |
25.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Raccord fileté NPT(M)
- À utiliser avec notre tubulure rigide pour les applications haute pression
- Bonne résistance chimique
- Taré à 200psi à 77°F (25°C)
- Utilisable de -40 à +200°F (-40 à +93°C)
Spécification
Connecteur NPT(M) | |
Nylon | |
Translucide |
Non autoclavable | |
Oxyde d’éthylène | |
Raccord fileté NPT(M) |