Learn More
Masterflex™ Raccord fileté en nylon
Les raccords filetés permettent de réaliser un circuit de liquide permanent
Marque:  Masterflex™ 30629-02
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11835372
  • 25.40€ / 10 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 19-12-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Raccord fileté NPT(M)
  • À utiliser avec notre tubulure rigide pour les applications haute pression
  • Bonne résistance chimique
  • Taré à 200psi à 77°F (25°C)
  • Utilisable de -40 à +200°F (-40 à +93°C)
Spécification
Spécification
Connecteur NPT(M)
Nylon
1/2 po
Oxyde d’éthylène
Translucide
Non autoclavable
1/2 po
1/2 po
1/2 po
Raccord fileté NPT(M)