Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en nylon, 6 sorties
Augmentez votre débit et votre capacité de ligne
68.20€ - 97.20€
Spécification
Matériau | Nylon |
---|---|
Température min. de fonctionnement (impériale) | -60°F |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -54°C |
Pression maximale | 200°psi |
Max. Operating Temperature (English) | 180°F |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11755228
|
Cole-Parmer™
31522-43 |
1/4 po |
68.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11775228
|
Cole-Parmer™
31522-47 |
1/2 po |
97.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Fabriqué en nylon pour des applications économiques générales.
- Offre une bonne compatibilité chimique.
- Disponibles dans un vaste choix de configurations adaptées à un large éventail d’applications.
Spécification
Nylon | |
-54°C | |
180°F | |
Collecteur en nylon, 6 sorties |
-60°F | |
200°psi | |
82°C |