Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en nylon, 6 sorties
Augmentez votre débit et votre capacité de ligne
Marque: Cole-Parmer™ 31522-47
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en nylon pour des applications économiques générales.
- Offre une bonne compatibilité chimique.
- Disponibles dans un vaste choix de configurations adaptées à un large éventail d’applications.
Spécification
Nylon | |
17,15 cm | |
-54°C | |
NPT(F) 1/2 po | |
3,81 cm | |
3,81 cm | |
200°psi | |
82°C |
6,75 in | |
-60°F | |
1/2 po | |
NPT(F) 3/8 po | |
1,5 in | |
1,5 in | |
180°F | |
Collecteur en nylon, 6 sorties |