Learn More
Biodesign™ Rouleaux CellMicroSieves en nylon
Il est autoclavable, lavable et réutilisable
140.00€ - 238.00€
Spécification
Quantité | À l’unité |
---|---|
Type | Micro-tamis cellulaires |
Matériau | Nylon |
À utiliser avec (application) | Isolement de types de cellules spécifiques à partir d’un échantillon de tissus dissociés |
Format | Roll |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12634807
|
Biodesign™
N100R |
100um |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12984267
|
Biodesign™
N10R |
10um |
220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12974267
|
Biodesign™
N15R |
15um |
200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12954267
|
Biodesign™
N25R |
25 μm |
197.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12644807
|
Biodesign™
N50R |
50 μm |
150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12994267
|
Biodesign™
N8R |
8um |
238.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Contrairement aux filtres traditionnels, le CellMicroSieves™ est une matrice tissée de précision en filaments de nylon pur, disponible en pores de 5 μl à 200 μl. CellMicroSieves™ ne mouille pas et ne contient pas de colorants, détergents ou substances extractibles. En raison de leur affinité protéique extrêmement faible, les cellules et les protéines ne se lient pas aux filtres CellMicroSieves™. Leurs utilisations en laboratoire sont très variées avec des grilles poreuses de tailles spécifiques.
Accessoires / Supports de tamis en polypropylène (2 pièces) avec tendeur métallique réglable ou unités de filtration, verre borosilicaté de type A avec support de filtre en acier inox et pince en aluminium ou unité de filtration complète en polysulfone de type B avec support de filtre en polypropylène disponibles. Les deux unités de filtration ont une capacité de 300 ml, sont autoclavables et réutilisables. Utilisez des feuilles et des rouleaux avec des supports de tamis et des cercles avec des unités de filtration pour les maintenir en toute sécurité lors du traitement des échantillons.
- Un produit en nylon pur qui est biologiquement inerte, résistant à la plupart des conditions acides ou basiques et à de nombreux solvants
- Il est autoclavable, lavable et réutilisable
- Récupération rapide de cellules de culture tissulaire sans centrifugation
- Isolement de types de cellules spécifiques à partir d’un échantillon de tissus dissocié, permettant le passage d’un seul type de cellule
- Séparation de cellules de différentes tailles à partir d’un mélange de types de cellules
- Concentration et isolement de cellules à partir d’un bioréacteur
- Préfiltre pour éviter l’obstruction du filtre final
CellMicroSieves™ permet l’isolement rapide et délicat des cellules, des organites ou des débris cellulaires.
Spécification
À l’unité | |
Nylon | |
Roll |
Micro-tamis cellulaires | |
Isolement de types de cellules spécifiques à partir d’un échantillon de tissus dissociés |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.