Learn More
Biodesign™ Rouleaux CellMicroSieves en nylon
Il est autoclavable, lavable et réutilisable
Marque:  Biodesign™ N50R
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12644807
  • 150.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 29-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Contrairement aux filtres classiques, CellMicroSieves™ est une matrice de précision tissée en filaments de nylon purs, disponible avec des pores allant de 5 μm à 200 μm. CellMicroSieves™ ne mouille pas et ne contient pas de colorants, détergents ou substances extractibles. En raison de leur affinité protéique extrêmement faible, les cellules et les protéines ne se lient pas aux filtres CellMicroSieves™. Leurs utilisations en laboratoire sont très variées avec des grilles poreuses de tailles spécifiques.
Accessoires : supports de tamis en polypropylène (2 pièces) avec tendeur métallique réglable ou unités de filtration, verre borosilicaté de type A avec support de filtre en acier inox et pince en aluminium ou unité de filtration complète en polysulfone de type B avec support de filtre en polypropylène disponibles. Les deux unités de filtration ont une capacité de 300 ml, sont autoclavables et réutilisables. Utilisez des feuilles et des rouleaux avec des supports et des cercles de tamis avec des unités de filtration pour les maintenir en toute sécurité lors du traitement des échantillons.
  • Un produit en nylon pur qui est biologiquement inerte, résistant à la plupart des conditions acides ou basiques et à de nombreux solvants
  • Il est autoclavable, lavable et réutilisable
  • Récupération rapide de cellules de culture tissulaire sans centrifugation
  • Isolement de types de cellules spécifiques à partir d’un échantillon de tissus dissocié, permettant le passage d’un seul type de cellule
  • Séparation de cellules de différentes tailles à partir d’un mélange de types de cellules
  • Concentration et isolement de cellules à partir d’un bioréacteur
  • Préfiltre pour éviter l’obstruction du filtre final
CellMicroSieves™ permet l’isolement rapide et délicat des cellules, des organites ou des débris cellulaires.
Spécification
Spécification
À l’unité
Micro-tamis cellulaires
Isolement de types de cellules spécifiques à partir d’un échantillon de tissus dissociés
50 μm
Nylon
Roll
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires