Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA RapidLyse, Mini kit for rapid DNA purification
Economical kit for the rapid isolation and purification of genomic DNA from tail and ear clippings, organs, and cells in one hour or less. Kits with 10, 50 or 250 preps available.
42.55CHF - 1010.00CHF
Specifica
Formato | Mini Spin Column |
---|---|
Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
Tipo di campione | Eukaryotic Cells, Organs (Fresh, Frozen, Dried and Ethanol-Preserved), Tail and Ear Clippings |
Efficienza | Binding capacity: 60 μg |
Volume di eluizione | Elution volume: 60 - 100 μL |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15795412
|
Macherey-Nagel™
740100.10 |
10 |
42.55CHF
10 reazioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15715422
|
Macherey-Nagel™
740100.50 |
50 |
187.00CHF
50 reazioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15705422
|
Macherey-Nagel™
740100.250 |
250 |
1010.00CHF
250 reazioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
The isolation of genomic DNA (gDNA) can be a time-consuming task. The NucleoSpin™ DNA RapidLyse kit is designed with a unique buffer chemistry to minimize the expenditure of time, work, and money.
- Unique lysis chemistry to efficiently release gDNA from cells, tissues, and organs
- Powerful lysis in one hour or less
- Superior gDNA yields compared to standard extraction methods
- Highest cost-efficiency of gDNA purification products
Specifica
Mini Spin Column | |
Eukaryotic Cells, Organs (Fresh, Frozen, Dried and Ethanol-Preserved), Tail and Ear Clippings | |
Elution volume: 60 - 100 μL | |
Rapid extraction of genomic DNA | |
A260/A280: 1.7 - 1.9 | |
Up to 4 μg DNA per mg tissue |
Silica Membrane Technology | |
Binding capacity: 60 μg | |
genomic DNA | |
Columns, 2mL Collection tubes, Buffers, Poteinase K | |
60 min or less |
Sicurezza e movimentazione
- NucleoSpin DNA RapidLyse
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: proteinase K, liquid(origin: tritirachium album)/1-dodecylpyridiniumchloride,guanidinium thiocyanat
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.