Learn More
Macherey-Nagel™ ADN RapidLyse NucleoSpin™
Kit économique pour l’isolement et la purification rapides de l’ADN génomique à partir de prélèvement sur la queue et les oreilles, d’organes et de cellules en une heure ou moins. Kits avec 10, 50 ou 250 préparations disponibles.
Marque:  Macherey-Nagel™ 740100.250
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15705422
  • 585.00€ / 250 réactions
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
L’isolement de l’ADN génomique (ADNg) peut prendre beaucoup de temps. Le kit DNA RapidLyse NucleoSpin™ est conçu avec une chimie tampon unique pour minimiser les dépenses de temps, de travail et d’argent.
  • Chimie de lyse unique pour libérer efficacement l’ADNg des cellules, des tissus et des organes
  • Lyse puissante en une heure ou moins
  • Rendements supérieurs d’ADNg par rapport aux méthodes d’extraction standard
  • Le meilleur rapport coût-efficacité des produits de purification de l’ADNg
Spécification
Spécification
Mini Spin Column
Cellule eucaryote, Organes (frais, congelés, séchés et conservés à l’éthanol), Coupures de queue et d’oreille
Volume d’élution : 60 à 100 μl
Extraction rapide de l’ADN génomique
250
Jusqu’à 40 mg de poids frais, 1 x 106 cellules
Up to 4 μg DNA per mg tissue
Technologie à membrane de silice
Binding capacity: 60 μg
ADN génomique
Columns, 2mL Collection tubes, Buffers, Poteinase K
A260/A280 : 1,7 - 1,9
60 min or less
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • NucleoSpin DNA RapidLyse
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: proteinase K, liquid(origin: tritirachium album)/1-dodecylpyridiniumchloride,guanidinium thiocyanat