Learn More
Sulfate de nickel(II) hydraté, Puratronic™, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15244-37-8 | NiO4S | 154.749 g/mol
116.00€ - 352.00€
Identifiants chimiques
CAS 15244-37-8
Formule moléculaire NiO4S
Poids moléculaire (g/mol) 154.749
Numéro MDL MFCD00011146
Clé InChI LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel sulfate, nickel sulphate, nickel ii sulfate, nickelous sulfate, nickel 2+ sulfate, nickel sulfate 1:1, niso4, nickel ii sulfate 1:1, nickel sulfate van, nickel sulfate niso4
CID PubChem 24586
ChEBI CHEBI:53001
Nom IUPAC nickel(2+) ; sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11346947
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010820.14
25 g
116.00€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11356947
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010820.22
100 g
352.00€
100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Nickel(II) sulfate hydrate is used in electroplating and as a chemical intermediate to produce other nickel compounds. It is also used in printing and in dyeing of textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
15244-37-8
154.749
LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
24586
nickel(2+) ; sulfate
NiO4S
MFCD00011146
nickel sulfate, nickel sulphate, nickel ii sulfate, nickelous sulfate, nickel 2+ sulfate, nickel sulfate 1:1, niso4, nickel ii sulfate 1:1, nickel sulfate van, nickel sulfate niso4
CHEBI:53001
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spécification
Nickel(II) sulfate hydrate
Vert
Poudre cristalline
NiO4S
MFCD00011146
14,6517
Soluble in water (29.3g/100cc water at 0°C and 83.7g/100cc water at 100°C. Insoluble in alcohol,ether & acetone.
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
154.749
CHEBI:53001
99.9985%
Odorless
15244-37-8
4.3 to 4.7
(Base des métaux)
NiSO4·xH2O (x≈6)
UN3288
nickel sulfate, nickel sulphate, nickel ii sulfate, nickelous sulfate, nickel 2+ sulfate, nickel sulfate 1:1, niso4, nickel ii sulfate 1:1, nickel sulfate van, nickel sulfate niso4
LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
nickel(2+) ; sulfate
24586
154.77 (Anhydrous)
Puratronic™
2.070 g/mL
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H334-H350-H360-H372-H341-H302-H332-H315-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H302+H332-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-104-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante