Learn More
Sulfate de nickel(II) hydraté, Puratronic™, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346947
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15244-37-8 | NiO4S | 154.749 g/mol
Nickel(II) sulfate hydrate is used in electroplating and as a chemical intermediate to produce other nickel compounds. It is also used in printing and in dyeing of textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15244-37-8
Formule moléculaire NiO4S
Poids moléculaire (g/mol) 154.749
Numéro MDL MFCD00011146
Clé InChI LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel sulfate, nickel sulphate, nickel ii sulfate, nickelous sulfate, nickel 2+ sulfate, nickel sulfate 1:1, niso4, nickel ii sulfate 1:1, nickel sulfate van, nickel sulfate niso4
CID PubChem 24586
ChEBI CHEBI:53001
Nom IUPAC nickel(2+) ; sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) sulfate hydrate
Couleur Vert
pH 4.3 to 4.7
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire NiSO4·xH2O (x≈6)
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,6517
Informations sur la solubilité Soluble in water (29.3g/100cc water at 0°C and 83.7g/100cc water at 100°C. Insoluble in alcohol,ether & acetone.
Poids de la formule 154.77 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9985%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Densité 2.070 g/mL