Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons National™ Target™ Kim-Snap™
Préassemblés avec des septa pour une utilisation avec les flacons à clipser / sertir Target LoVial™
20.35€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Flacons à clipser / sertir Target LoVial |
---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13120963
|
Thermo Scientific™
C4011-51Y |
Jaune | PTFE / caoutchouc | N/A | |||||
Description
- Résistance efficace à l’évaporation—application par simple pression du pouce
- Remplacent les joints sertis en aluminium et mettent un point final aux fastidieuses opérations de sertissage / dessertissage
Spécification
Flacons à clipser / sertir Target LoVial |