Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons National™ Target™ Kim-Snap™
Préassemblés avec des septa pour une utilisation avec les flacons à clipser / sertir Target LoVial™
Marque: Thermo Scientific™ C4011-51Y
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistance efficace à l’évaporation—application par simple pression du pouce
- Remplacent les joints sertis en aluminium et mettent un point final aux fastidieuses opérations de sertissage / dessertissage
Spécification
PTFE / caoutchouc | |
En PP | |
Flacons à clipser / sertir Target LoVial |
Jaune | |
11 mm |