Learn More
Acide nalixidique, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
L’acide nalixidique, ou nalixidine, nº CAS 389-08-2, est un antibiotique de quinolone utilisé pour inhiber la gyrase de l’ADN et empêcher la division cellulaire.
37.89€ - 309.54€
Identifiants chimiques
CAS | 389-08-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H12N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 232.24 |
Numéro MDL | MFCD00006884 |
Clé InChI | MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus |
CID PubChem | 4421 |
ChEBI | CHEBI:100147 |
Nom IUPAC | Acide 1-éthyl-7-méthyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylique |
SMILES | CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10373622
|
Thermo Scientific Acros
169900050 |
5 g | Flacon en verre |
37.89€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10711831
|
Thermo Scientific Acros
169900250 |
25 g | Flacon en verre |
119.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10391564
|
Thermo Scientific Acros
169901000 |
100 g | Flacon en verre |
309.54€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acide nalixidique est une quinolone synthétique qui est un acide monocarboxylique composé de 1,8-naphthyridine substituée aux groupes d’acide carboxylique, d’éthyle et de méthyle
•L’acide nalixidique est un inhibiteur de l’ADN gyrase qui empêche la synthèse d’ADN et les divisions cellulaires ultérieures
Applications
• L’acide nalixidique est principalement efficace contre les bactéries à Gram négatif
•Il peut s’avérer utile pour les études de résistance bactérienne et la recherche en laboratoire sur les allergies aux médicaments et la réactivité croisée
• L’acide nalixidique convient à la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) et aux applications de laboratoire de biochimie connexes
Identifiants chimiques
389-08-2 | |
232.24 | |
MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N | |
4421 | |
Acide 1-éthyl-7-méthyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylique |
C12H12N2O3 | |
MFCD00006884 | |
nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus | |
CHEBI:100147 | |
CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O |
Spécification
Nalidixic acid | |
389-08-2 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
99.5% | |
MFCD00006884 | |
15, 6444 | |
Solubility in water: 0.1g/L (23°C). Other solubilities: soluble in alkali solutions,35mg/mL chloroform- 1.6mg/mL toluene (23°C),1.3mg/mL methanol- 0.9mg/mL ethanol (23°C),0.1mg/mL ether (23°C) | |
CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O | |
232.24 | |
CHEBI:100147 | |
99.5% |
99.5% | |
99.4 | |
225.0°C to 231.0°C | |
Authentique | |
C12H12N2O3 | |
25, V,7, 384 | |
nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus | |
MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 1-éthyl-7-méthyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylique | |
4421 | |
232.24 | |
Poudre |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
En cas de symptômes respiratoires :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-864-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QN2885000
- Nalidixic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .