Learn More
Acide nalixidique, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10391564
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
L’acide nalixidique, ou nalixidine, nº CAS 389-08-2, est un antibiotique de quinolone utilisé pour inhiber la gyrase de l’ADN et empêcher la division cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acide nalixidique est une quinolone synthétique qui est un acide monocarboxylique composé de 1,8-naphthyridine substituée aux groupes d’acide carboxylique, d’éthyle et de méthyle
•L’acide nalixidique est un inhibiteur de l’ADN gyrase qui empêche la synthèse d’ADN et les divisions cellulaires ultérieures
Applications
• L’acide nalixidique est principalement efficace contre les bactéries à Gram négatif
•Il peut s’avérer utile pour les études de résistance bactérienne et la recherche en laboratoire sur les allergies aux médicaments et la réactivité croisée
• L’acide nalixidique convient à la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) et aux applications de laboratoire de biochimie connexes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 389-08-2
Formule moléculaire C12H12N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 232.24
Numéro MDL MFCD00006884
Clé InChI MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
CID PubChem 4421
ChEBI CHEBI:100147
Nom IUPAC Acide 1-éthyl-7-méthyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylique
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Nalidixic acid
Note relative au nom 99.5%
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion 225.0°C to 231.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 25, V,7, 384
Merck Index 15, 6444
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.1g/L (23°C). Other solubilities: soluble in alkali solutions,35mg/mL chloroform- 1.6mg/mL toluene (23°C),1.3mg/mL methanol- 0.9mg/mL ethanol (23°C),0.1mg/mL ether (23°C)
Poids de la formule 232.24
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Poudre
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nalidixic acid
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt