Learn More
N1-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)acétamide, Thermo Scientific™
66.05€ - 197.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7298-67-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H11NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 193.202 |
Clé InChI | DIQSYMRVTOVKQT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n1-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxy-phenyl acetamide, 5'-acetamido-2'-hydroxyacetophenone, acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, ksc380g7h, 3'-acetyl-4'-hydroxyacetanilide, 5-acetamido-2-hydroxyacetophenone, 5-acetamido-2-hydroxy-acetophenone, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl-acetamide |
CID PubChem | 81720 |
Nom IUPAC | N-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)acétamide |
SMILES | CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10096412
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB10078DA |
1 g |
66.05€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10230205
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB10078DE |
5 g |
197.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
7298-67-1 | |
193.202 | |
n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n1-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxy-phenyl acetamide, 5'-acetamido-2'-hydroxyacetophenone, acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, ksc380g7h, 3'-acetyl-4'-hydroxyacetanilide, 5-acetamido-2-hydroxyacetophenone, 5-acetamido-2-hydroxy-acetophenone, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl-acetamide | |
N-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)acétamide |
C10H11NO3 | |
DIQSYMRVTOVKQT-UHFFFAOYSA-N | |
81720 | |
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)O |
Spécification
N1-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide | |
97% | |
n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n1-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxy-phenyl acetamide, 5'-acetamido-2'-hydroxyacetophenone, acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, ksc380g7h, 3'-acetyl-4'-hydroxyacetanilide, 5-acetamido-2-hydroxyacetophenone, 5-acetamido-2-hydroxy-acetophenone, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl-acetamide | |
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)O | |
193.202 | |
193.2 |
7298-67-1 | |
C10H11NO3 | |
DIQSYMRVTOVKQT-UHFFFAOYSA-N | |
N-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)acétamide | |
81720 | |
97% |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto