Learn More
N1-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)acétamide, Thermo Scientific™
Code produit. 10096412
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 7298-67-1
Formule moléculaire C10H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 193.202
Clé InChI DIQSYMRVTOVKQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n1-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxy-phenyl acetamide, 5'-acetamido-2'-hydroxyacetophenone, acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, ksc380g7h, 3'-acetyl-4'-hydroxyacetanilide, 5-acetamido-2-hydroxyacetophenone, 5-acetamido-2-hydroxy-acetophenone, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl-acetamide
CID PubChem 81720
Nom IUPAC N-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)acétamide
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N1-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.2
Pourcentage de pureté 97%