Learn More
N(epsilon)-benzyloxycarbonyl-L-lysine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
19.89€ - 187.94€
Identifiants chimiques
CAS 1155-64-2
Formule moléculaire C14H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 280.324
Numéro MDL MFCD00002638
Clé InChI CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
Synonyme h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
CID PubChem 1715626
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-6-(phénylméthoxycarbonylamino)hexanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCC(C(=O)O)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Quantité Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantité Preis Menge & Verfügbarkeit  
11408656
Sicherheitsdatenblatt (SDS) missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16022.03
1 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11418656
Sicherheitsdatenblatt (SDS) missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16022.06
5 g
43.82€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11428656
Sicherheitsdatenblatt (SDS) missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16022.14
25 g
187.94€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Beschreibung
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1155-64-2
280.324
CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
1715626
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCC(C(=O)O)N
C14H20N2O4
MFCD00002638
h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
acide (2S)-2-amino-6-(phénylméthoxycarbonylamino)hexanoïque
Spezifikation
N(epsilon)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
1155-64-2
MFCD00002638
h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCC(C(=O)O)N
280.324
280.32
259°C (decomposition)
C14H20N2O4
2222482
CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
acide (2S)-2-amino-6-(phénylméthoxycarbonylamino)hexanoïque
1715626
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 214-585-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt