Learn More
N(epsilon)-benzyloxycarbonyl-L-lysine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11408656
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1155-64-2
Formule moléculaire C14H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 280.324
Numéro MDL MFCD00002638
Clé InChI CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
Synonyme h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
CID PubChem 1715626
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-6-(phénylméthoxycarbonylamino)hexanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N(epsilon)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
Point de fusion 259°C (decomposition)
Beilstein 2222482
Quantité 1 g
Poids de la formule 280.32
Pourcentage de pureté 98%