Learn More
N-acétyléthanolamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
17.79€ - 112.56€
Identifiants chimiques
CAS 142-26-7
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Numéro MDL MFCD00002836
Clé InChI PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide
CID PubChem 8880
ChEBI CHEBI:74687
Nom IUPAC N-(2hydroxyméthyl)acétamide
SMILES CC(=O)NCCO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10173291
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
146200050
5 g Flacon en verre
17.79€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10411202
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
146201000
100 g Flacon en verre N/A N/A N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
142-26-7
103.12
PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
8880
N-(2hydroxyméthyl)acétamide
C4H9NO2
MFCD00002836
n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide
CHEBI:74687
CC(=O)NCCO
Spécification
N-Acetylethanolamine
95.0
15.8°C
1.1100g/mL
176°C
95% min. (GC)
CH3CONHCH2CH2OH
MFCD00002836
1.11
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
CC(=O)NCCO
103.12
CHEBI:74687
96%
142-26-7
100.0
Blanc à jaune
135°C to 137°C (3.0 mmHg)
Authentique
C4H9NO2
1.4720 to 1.474
04, I, 430
n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide
PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
N-(2hydroxyméthyl)acétamide
8880
103.12
Liquide
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-530-8
missing translation for 'rtecsNumber' : AC3120000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • N-Acetylethanolamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.