Learn More
N-acétyléthanolamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10411202
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-26-7
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Numéro MDL MFCD00002836
Clé InChI PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide
CID PubChem 8880
ChEBI CHEBI:74687
Nom IUPAC N-(2hydroxyméthyl)acétamide
SMILES CC(=O)NCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetylethanolamine
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 15.8°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.1100g/mL
Point d’ébullition 135°C to 137°C (3.0 mmHg)
Point d’éclair 176°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CONHCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4720 to 1.474
Quantité 100 g
Beilstein 04, I, 430
Gravité spécifique 1.11
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Acetylethanolamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.