Learn More
N-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)butyramide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11492958
N-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)butyramide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11492958
250 g, 250g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11492958
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18672.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 40188-45-2 | C12H15NO3 | 221.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40188-45-2
Formule moléculaire C12H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 221.26
Numéro MDL MFCD00798556
Clé InChI FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid
CID PubChem 736331
Nom IUPAC N-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)butanamide
SMILES CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide
Point de fusion 124°C to 126°C
Quantité 250 g
Poids de la formule 221.26
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lotC6476A Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Code produitA18672.18,A18672.30,A18672.0B
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
N-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)butyramide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >