Learn More
N-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)butyramide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11472958
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 40188-45-2 | C12H15NO3 | 221.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40188-45-2
Formule moléculaire C12H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 221.26
Numéro MDL MFCD00798556
Clé InChI FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid
CID PubChem 736331
Nom IUPAC N-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)butanamide
SMILES CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide
Point de fusion 124°C to 126°C
Quantité 1000 g
Poids de la formule 221.26
Pourcentage de pureté 97%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche