Learn More
MUC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène MUC2
Concentration 0.43 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16885765
Afficher les documents
Proteintech
27675-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16875765
Afficher les documents
Proteintech
27675-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Secreted epithelial mucins are large macromolecules which exhibit extreme polydispersity. Mucin 2 is the major intestinal mucin. O-glycans are attached to MUC2 in a potentially diverse arrangement, which is crucial for their interaction with endogeneous and exogeneous lectins.
Spécification
Spécification
MUC2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q02817, Q80Z19
17831, 4583
MUC2 Fusion Protein Ag25800
Primary
-20°C
MUC2
0.43 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Intestinal mucin 2, MLP, MUC 2, MUC2, Mucin 2, SMUC
Muc2
IgG
Antigen Affinity Chromatography