Learn More
MUC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 27675-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16885765
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Secreted epithelial mucins are large macromolecules which exhibit extreme polydispersity. Mucin 2 is the major intestinal mucin. O-glycans are attached to MUC2 in a potentially diverse arrangement, which is crucial for their interaction with endogeneous and exogeneous lectins.
Spécification
Spécification
MUC2
Polyclonal
Unconjugated
MUC2
Intestinal mucin 2, MLP, MUC 2, MUC2, Mucin 2, SMUC
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17831, 4583
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q02817, Q80Z19
Muc2
MUC2 Fusion Protein Ag25800