Learn More
MLN Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène MLN
Concentration 0.53 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16898664
Afficher les documents
Proteintech
18824-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16888664
Afficher les documents
Proteintech
18824-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This gene encodes a small peptide hormone that is secreted by cells of the small intestine to regulate gastrointestinal contractions and motility. Proteolytic processing of the secreted protein produces the mature peptide and a byproduct referred to as motilin-associated peptide (MAP). Two transcript variants encoding different preproprotein isoforms but the same mature peptide have been found for this gene.
Spécification
Spécification
MLN
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P12872
4295
Peptide
Primary
-20°C
MLN
0.53 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
MAP, MLN, motilin, Promotilin
MLN
IgG
Antigen Affinity Chromatography