missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MLN Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 18824-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This gene encodes a small peptide hormone that is secreted by cells of the small intestine to regulate gastrointestinal contractions and motility. Proteolytic processing of the secreted protein produces the mature peptide and a byproduct referred to as motilin-associated peptide (MAP). Two transcript variants encoding different preproprotein isoforms but the same mature peptide have been found for this gene.Spécification
MLN | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
MLN | |
MAP, MLN, motilin, Promotilin | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
4295 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.53 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
P12872 | |
MLN | |
Peptide | |
20 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu