Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre à faible volume MicroThief™
Facilement réglable pour que l’opérateur puisse varier la taille de l’échantillon prélevé. L’échantillonneur de poudre à faible volume MicroThief™ Sampling Systems™ convient au prélèvement d’échantillons de très faibles volumes de poudres et de granulés à écoulement libre.
1045.00€ - 1115.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
---|---|
Capacité (métrique) | 0,01 à 0,1 ml |
Diamètre (métrique) | 5 mm |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15849211
|
Sampling Systems™
1074A-350 |
350 mm |
1045.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15859211
|
Sampling Systems™
1074A-500 |
500 mm |
1115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Réglable et disponible en plusieurs tailles
Spécification
Acier inoxydable (316L) | |
0,01 à 0,1 ml | |
5 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.