Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre à faible volume MicroThief™
Facilement réglable pour que l’opérateur puisse varier la taille de l’échantillon prélevé. L’échantillonneur de poudre à faible volume MicroThief™ Sampling Systems™ convient au prélèvement d’échantillons de très faibles volumes de poudres et de granulés à écoulement libre.
Marque: Sampling Systems™ 1074A-350
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Réglable et disponible en plusieurs tailles
Spécification
Acier inoxydable (316L) | |
0,01 à 0,1 ml | |
5 mm | |
350 mm |