Learn More
Ansell Combinaisons Microgard™ 1800 Standard avec capuche
Confortable dans des environnements de travail plus chauds. Les combinaisons Ansell Microgard™ 1800 Standard à capuche sont fabriquées en matériau léger et respirant, qui protège les porteurs contre les particules légères et sèches.
328.00€ - 410.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Matériau | Film en polyéthylène microporeux |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15516504
|
Ansell
WH18B-00111-02 |
S |
410.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15526504
|
Ansell
WH18B-00111-03 |
M |
410.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15536504
|
Ansell
WH18B-00111-04 |
L |
410.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15546504
|
Ansell
WH18B-00111-05 |
XL |
410.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15556504
|
Ansell
WH18B-00111-06 |
2XL |
328.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15566504
|
Ansell
WH18B-00111-07 |
3XL |
328.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Élastique aux poignets, à la taille et aux chevilles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Coutures liées
- Standard : CE catégorie III, type 5/6 EN 1149-5 (antistatique)
- Protection contre les pulvérisations liquides à faible risque, les éclaboussures et les particules fines
- Perméable à la vapeur d’eau (‘respirable’) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone, ce qui est essentiel dans les applications de peinture par pulvérisation
- Antistatiques conformément à la norme EN1149-5
- Peu pelucheux pour réduire le risque de contamination des fibres dans certaines zones critiques
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
Spécification
Combinaison de protection | |
Film en polyéthylène microporeux | |
Single-use | |
Élastique | |
Capuche | |
Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte | |
Non stérile | |
WH18-B-00-111, Capuche incluse |
Unisexe | |
Blanc | |
Élastique | |
Élastique | |
3 parties | |
Lié | |
CE category III, type 5/6 EN 1149-5 | |
Aucun |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.