Learn More
Ansell Combinaisons Microgard™ 1800 Standard avec capuche
Confortable dans des environnements de travail plus chauds. Les combinaisons Ansell Microgard™ 1800 Standard à capuche sont fabriquées en matériau léger et respirant, qui protège les porteurs contre les particules légères et sèches.
Marque: Ansell WH18B-00111-03
283.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Élastique aux poignets, à la taille et aux chevilles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Coutures liées
- Standard : CE catégorie III, type 5/6 EN 1149-5 (antistatique)
- Protection contre les pulvérisations liquides à faible risque, les éclaboussures et les particules fines
- Perméable à la vapeur d’eau (‘respirable’) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone, ce qui est essentiel dans les applications de peinture par pulvérisation
- Antistatiques conformément à la norme EN1149-5
- Peu pelucheux pour réduire le risque de contamination des fibres dans certaines zones critiques
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
Spécification
Combinaison de protection | |
Unisexe | |
Blanc | |
Élastique | |
Élastique | |
3 parties | |
Lié | |
CE category III, type 5/6 EN 1149-5 | |
Aucun |
M | |
Film en polyéthylène microporeux | |
Single-use | |
Élastique | |
Capuche | |
Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte | |
Non stérile | |
WH18-B-00-111, Capuche incluse |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.