Learn More
Ansell MICROFLEX™ - Gant dissipateur d'électricité statique - Noir
Gant dissipateur d'électricité statique : Protection exceptionnelle contre les décharges électrostatiques. Faible résistivité verticale : inférieure à 108 Ω. Technologie de résistance aux éclaboussures chimiques TNT™ : protection chimique accrue.
34.95€ - 36.35€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 0
ASTM F739 No
Matériau arrière Nitrile
Certifications / conformité (Europe) Arrette du 05/08/2020|ASTM D6319|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN 16350:2014|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Chemotherapeutic Rated Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17895836
Afficher les documents
Ansell
94242070
7
34.95€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 18-08-2025
Ajouter au panier
17815846
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell
94242080
8
36.35€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
17825846
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell
94242090
9
36.35€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 20-08-2025
Edge
Ajouter au panier
17805846
Afficher les documents
Ansell
94242100
10
36.35€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
17885836
Afficher les documents
Ansell
94242110
11
34.95€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les premiers gants jetables dissipateurs d'électricité statique d'Ansell : Les gants MICROFLEX™ 94-242 réduisent le risque de décharge électrostatique, qui peut provoquer une combustion spontanée dans les environnements atmosphériques explosifs.
  • Faible résistivité verticale : Formulation nitrile exclusive infusée avec un matériau d'ingénierie qui canalise l'électricité à travers le polymère du gant, pour une faible résistance verticale inférieure à 108 Ω.
  • Protection avancée : Fabriqué avec la technologie TNT™ de résistance aux éclaboussures chimiques pour une protection douce et durable contre une large gamme de produits chimiques.
  • Compatible avec les écrans tactiles : Offre une capacité d'écran tactile capacitif et résistif lorsque vous travaillez avec de l'électronique industrielle.
  • Visibilité améliorée : La couleur noire offre un contraste avec la poussière potentiellement combustible, tout en dissimulant l'apparence des huiles, de la saleté et des taches.
Spécification
Spécification
ANSI 0
Nitrile
Non
Disposable static dissipative gloves
Industrial
Uncoated
Single-use
Ambidextres
Oui
Sans poudre
Non stérile
12 to 16 cm
JKPT
Non
Handling chemicals and cleaning materials Handling of tools Equipment, maintenance and repair Food processing and handling Unpacking of bulk goods Product shipping, transport and delivery Packaging and labeling Oil, fluids and filter change Inspection of parts, equipment
À bord roulé
94-242
9.6 in.
No
Arrette du 05/08/2020|ASTM D6319|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN 16350:2014|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Oui
No
1.5
Noir
Bout des doigts texturé
Industrial Gloves|Laboratory Gloves
Nitrile
Gants ESD
4.7 to 6.2 in.
Type B
Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Texturés
Unisexe
Unlined
Electrostatic discharge; Chemicals