Learn More
Ansell MICROFLEX™ - Gant dissipateur d'électricité statique - Noir
Gant dissipateur d'électricité statique : Protection exceptionnelle contre les décharges électrostatiques. Faible résistivité verticale : inférieure à 108 Ω. Technologie de résistance aux éclaboussures chimiques TNT™ : protection chimique accrue.
Marque: Ansell 94242110
24.27 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les premiers gants jetables dissipateurs d'électricité statique d'Ansell : Les gants MICROFLEX™ 94-242 réduisent le risque de décharge électrostatique, qui peut provoquer une combustion spontanée dans les environnements atmosphériques explosifs.
- Faible résistivité verticale : Formulation nitrile exclusive infusée avec un matériau d'ingénierie qui canalise l'électricité à travers le polymère du gant, pour une faible résistance verticale inférieure à 108 Ω.
- Protection avancée : Fabriqué avec la technologie TNT™ de résistance aux éclaboussures chimiques pour une protection douce et durable contre une large gamme de produits chimiques.
- Compatible avec les écrans tactiles : Offre une capacité d'écran tactile capacitif et résistif lorsque vous travaillez avec de l'électronique industrielle.
- Visibilité améliorée : La couleur noire offre un contraste avec la poussière potentiellement combustible, tout en dissimulant l'apparence des huiles, de la saleté et des taches.
Spécification
ANSI 0 | |
Nitrile | |
Non | |
Disposable static dissipative gloves | |
Industrial | |
Uncoated | |
Single-use | |
Ambidextres | |
Oui | |
Sans poudre | |
11 | |
4.7 to 6.2 in. | |
Type B | |
Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus | |
Texturés | |
Unisexe | |
Unlined | |
Electrostatic discharge; Chemicals | |
24.5 cm |
No | |
Arrette du 05/08/2020|ASTM D6319|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN 16350:2014|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks | |
Oui | |
No | |
1.5 | |
Noir | |
Bout des doigts texturé | |
Industrial Gloves|Laboratory Gloves | |
Nitrile | |
Gants ESD | |
Non stérile | |
12 to 16 cm | |
JKPT | |
Non | |
Handling chemicals and cleaning materials Handling of tools Equipment, maintenance and repair Food processing and handling Unpacking of bulk goods Product shipping, transport and delivery Packaging and labeling Oil, fluids and filter change Inspection of parts, equipment | |
À bord roulé | |
94-242 | |
9.6 in. |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.