missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MGP Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Spécification

Antigène MGP
Concentration 0.23 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16817313
Afficher les documents
Proteintech
10734-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16807313
Afficher les documents
Proteintech
10734-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

MGP is associates with the organic matrix of bone and cartilage. MGP is thought to act as an inhibitor of bone formation.
Spécification

Spécification

MGP
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
P08493
4256
MGP Fusion Protein Ag1091
Primary
-20°C
MGP
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GIG36, matrix Gla protein, MGLAP, MGP, NTI
MGP
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis